Documenti fondamentali
24716
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
clear glass (shell style)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Volume
0.35 mL
Compatibilità
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Descrizione generale
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Altre note
24715 --> material nos. 24715 (100pk) & 24716 (1000pk).
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)