Documenti fondamentali
24403
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler, Removable Needle
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23 ga
Descrizione
0.5BR-HP-0.63
Caratteristiche
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 000410
Lungh. ago
42 mm
Volume
0.5 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)