Documenti fondamentali
23703-U
Supelco
Fiale, tappo a vite, vetro trasparente (solo fiala)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
Sinonimo/i:
Clear glass screw top vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial
agenzia
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 144 ea
D.E. × alt.
27.5 mm × 140 mm
Volume
60 mL
Raccordi
thread for 24-400
applicazioni
PFAS testing
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)