23164
Setti Thermogreen® LB-2, dischi solidi
diam. 11 mm ( 7/16), pkg of 1000 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diametro
11 mm ( 7/16)
Compatibilità
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900, 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
Categorie correlate
Descrizione generale
- Perdita estremamente bassa in presenza di un ampio range di temperature di ingresso (da 100 a 350 °C)
- Prodotto già condizionato, pronto all′uso
- Penetrazione dell′ago più facile ed elevata tolleranza alla puntura (ideale per gli autocampionatori)
- Formulazione della gomma esclusiva di Supelco
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)