Key Documents
22709-U
SP-Alloy Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Sinonimo/i:
Nickel alloy capillary tubing (50 ft)
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Materiali
SP alloy
Lungh. × D.E. × D.I. tubo
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Applicazioni
Nickel Alloy, for maximum inertness.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)