Documenti fondamentali
22479
Supelco
Ferrula capillare Supeltex M-4, per uso generale
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diam. int.
0.8 mm
Compatibilità
0.53 mm Column I.D.
Descrizione generale
Supelco ha perfezionato il design di queste ferrule in grafite per ottenere un profilo pulito e nitido con flashing minimo.
Caratteristiche:
si blocca a un quarto di giro dopo aver serrato con le dita. Massimo contatto con la superficie di tenuta, riduzione del rischio di contaminazione della colonna al momento dell'installazione.
Composizione:grafite flessibile
Temperatura massima: 450 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)