Key Documents
22472
Supelco
Boccole Supeltex M-2A per colonne impaccate, D.E. colonna 1/8”
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diam. int.
1/8 in.
Compatibilità
1/8 in. O.D. Column
Descrizione generale
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)