22273
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinonimo/i:
SYRINGE,PS-A-2,1ML
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Descrizione
Series A-2
Caratteristiche
removable needle Series A2
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI 050033
Lungh. × D.E. × D.I. ago
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
1000 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Push-button valve - allows instantaneous injection
- Smaller volumes - great for small volatile samples
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)