Documenti fondamentali
22085-U
Swagelok® Connector to Male NPT
stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
400-1-2
Raccordi
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Descrizione generale
Nuts and ferrules included.
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)