Documenti fondamentali
21992
Supelco
Static Dilution Bottle w/ Mininert® Valve
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
Confezionamento
pkg of 1 bottle
Livello qualitativo
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
2 L
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
  • Static dilution bottle w/ Mininert® valve features a two liter round bottomed flask with a threaded neck.
  • Use the static dilution bottle to prepare gaseous volatile organic standards, using a technique developed by the US EPA for air analyses.
Caratteristiche e vantaggi
MinInert valve included
Note legali
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6