Key Documents
21521
SGE Guided Plunger syringes
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, needle size 26 ga
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
needle type LTN (fixed)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 001400
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.47 mm
Volume
5 μL
Descrizione generale
Extended barrel guides plunger during injection.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)