20124AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 AC Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Cyclodextrin-based Chiral Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Astec® Cyclobond I 2000 AC Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
cyclodextrin, beta- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
3.5-7
Tecnica di separazione
chiral
Categorie correlate
Descrizione generale
- Bonded phase: Acetylated beta-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.