Documenti fondamentali
150695
Supelco
Perchloric acid solution
0.1 M in glacial acetic acid, for 3S adapter technology
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.0995-0.1005 M
0.1 M in glacial acetic acid
tecniche
titration: suitable
Volume
1 L
1000 mL
pH
0.1 (20 °C)
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Altre note
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
3S is an intelligent packaging solution protected with an originality seal. The cap provides information via Radio-frequency identification or RFID, enabling automated data transfer between the reagent and titration instrument. Intelligent communication for improved performance.