13860-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 60/80 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Parametri
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
60/80 Carbopack C support
Gruppo funzionale matrice
0.2% Carbowax 1500 phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with General Configuration
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)