13682-U
Supelpak™-2SV polymeric adsorbent
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 250g
Sinonimo/i:
xad-2
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Supelpak™-2SV, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 250 g
Forma fisica
beads
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 250 g
tecniche
LPLC: suitable
NMR: suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
applicazioni
environmental
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
- Supelpak™-2SV resin was used as column packing material to extract sesquiterpenes.
- Supelpak™-2SV resin was used in glass column as packing material to capture limonene.
- Supelpak™-2SV resin was used as packing material to capture the off gas for NMR analysis.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)