13022AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Astec® Chirobiotic® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ristocetin A glycopeptide phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.5-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Categorie correlate
Descrizione generale
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.