12873
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% TCEP, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D4815
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
Matrice
80/100 Chromosorb P AW support
Gruppo funzionale matrice
20% TCEP phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with General Configuration
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)