12392-U
Colonna impaccata in metallo per GC (per strumenti Agilent, configurazione "A")
phase none, matrix 60/80 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
60/80 Carboxen-1000 support
Gruppo funzionale matrice
none phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)