11815
Coated GC Packing
phase SP®-1000, 1%, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
bottle of 15 g
Parametri
60-225 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
60/80 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
SP®-1000 phase, 1%
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group halogenated organics
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)