Documenti fondamentali
11044AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale V Astec® CHIROBIOTIC®, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L88
Descrizione
HPLC Column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 21.2 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
vancomycin phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.5-7.0
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Molecole neutre, ammidi, acidi, esteri e ammine esibiscono notevole selettività enantiomerica su queste CSP basate su vancomicina. Un′ampia varietà di ammine secondarie e terziarie sono state separate su CHIROBIOTIC® V in modalità ionica polare. La CHIROBIOTIC® V ha esibito molte delle caratteristiche separative di fasi stazionarie basate su proteine ma con eccezionale stabilità e capacità molto più alta di campionamento. Certi analiti chirali sono stati risolti che non erano stati citati come separati su nessun′altra fase stazionaria. CHIROBIOTIC® V e V2 differiscono nella chimica di legame e nella dimensione dei pori della particella di supporto, presentando quindi selettività e capacità preparative differenti.
  • Fase legata: Vancomicina
  • Intervallo operativo di pH: 3,5 - 7,0
  • Diametro della particella: 5, 10 o 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) o 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J P Bagnall et al.
Journal of chromatography. A, 1249, 115-129 (2012-07-04)
This paper presents and compares for the first time two chiral LC-QTOF-MS methodologies (utilising CBH and Chirobiotic V columns with cellobiohydrolase and vancomycin as chiral selectors) for the quantification of amphetamine, methamphetamine, MDA (methylenedioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine), propranolol, atenolol, metoprolol, fluoxetine
Analysis of the enantiomers of citalopram and its demethylated metabolites using chiral liquid chromatography
Kosel, M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 719 (1-2), 234-238 (1998)
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)
Ana R Ribeiro et al.
Chemosphere, 95, 589-596 (2013-11-05)
Microbial degradation is the most important process to remove organic pollutants in Waste Water Treatment Plants. Regarding chiral compounds this process is normally enantioselective and needs the suitable analytical methodology to follow the removal of both enantiomers in an accurate
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the