Documenti fondamentali
02175
Supelco
NTA - Atto 647 N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE)
Sinonimo/i:
Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
Codice UNSPSC:
12171501
NACRES:
NA.32
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥80% (HPCE)
Fluorescenza
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
Compatibilità
suitable for fluorescence
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
find more information here
Applicazioni
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
Note legali
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)