ZRB1700
Anti-β-Galactosidase Antibody, clone 1G21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
EC:3.2.1.23; Beta-gal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G21, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 116.48 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
E. coli
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bacterial ... LacZ(945006)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with E. coli β-Galactosidase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected E.coli β-Galactosidase.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β-Galactosidase in HeLa cells infected with Adenovirus expressing β-Galactosidase.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilutions from a representative lot detected E. coli β-Galactosidase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting with E. coli β-Galactosidase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected E.coli β-Galactosidase.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)