ZMS1143
Anti-RPE65 Antibody, clone 401.8B11.3D9 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
All-trans-retinyl-palmitate hydrolase, EC:3.1.1.64, Lutein isomerase, Meso-zeaxanthin isomerase, Retinal pigment epithelium-specific 65 kDa protein, Retinoid isomerohydrolase, Retinol isomerase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
401.8B11.3D9, recombinant monoclonal
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 60.94 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, bovine
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, Xenopus, canine, mouse, porcine, monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Bovine retina tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RPE65 in Bovine retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RPE65 in Human retina tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RPE65 in Human retina tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)