Z765546
Tube rack for Benchmixer™ XL multi-tube vortexer
Holds 96 x 0.5 mL tubes
Sinonimo/i:
multi tube vortexer rack, vortexer rack
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 96 x 0.5 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BV1010-05
Categorie correlate
Descrizione generale
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
Note legali
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)