Z764892
CryoFile® freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
white
Sinonimo/i:
freezer containers, storage boxes, storage containers
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cardboard (Water repellent)
Caratteristiche
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
Confezionamento
pkg of 15 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W651603
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
130 mm × 130 mm × 52 mm
Colore
white
Descrizione generale
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)