Z763373
Orbi-Shaker™ XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 115 V AC
Sinonimo/i:
orbital mixers, orbital shakers, stirring plates
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BT1011
Parametri
30-300 rpm speed
Lungh. × largh. × alt. complessive
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
Lungh. × largh. piattaforma
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
Peso
30 kg
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)