Z744225
KDS Legato™ 380 Emulsifier/Homogenizer
AC/DC input 100-240 V, EuroPlug
Sinonimo/i:
dosing pump, infusion pump, withdrawal pump
About This Item
Caratteristiche
no. of channels 1 (per pump)
CE, RoHS Approved
accuracy ± 0.35%
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 788380
Lungh. × prof. × alt.
8.89 cm (3.5 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 27.94 cm (11 in.)
Volume
0.0005—140 mL
Peso
4.9 kg (10.75 lb ), (pump)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Selectable emulsifying rates
- Selectable volumes
- Adjustable duration – Enter the number of cycles or the total time
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)