Documenti fondamentali
Z744068
FoilSeal Extra Thick Sealing Foil
aluminum, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NC.01
Materiali
aluminum
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Excel Scientific F2S-50
Parametri
-40 °C temp. range (120 °C)
Largh. × lungh.
78 mm × 128 mm
Note legali
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)