Z743354
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
green, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-6000-G
Parametri
temp. range at 70 to -196 °C
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Colore
green
Descrizione generale
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)