Documenti fondamentali
Z740228
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, aluminum oxide matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiali
aluminum oxide matrix
aluminum support
Caratteristiche
binder not applicable
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05550.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
TLC Aluminum Sheets L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix (C18), binder, Polymeric, fluorescent indicator
Supelco
Z740234
TLC Aluminum Sheets