Documenti fondamentali
Z729469
Hettich® plate carrier for rotor 1460
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, plate carrier for rotor 1460 (Z722839)
Sinonimo/i:
Hettich® plate carriers
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
Holds 3 - 5 x MTP plates
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1453
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor 1460
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)