Documenti fondamentali
Z688452
Lab-Sorb disposal bags
25 small (500 mL)
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech SORB-3000
Descrizione generale
Replacement bags for use with Lab-Sorb granules and Lab-Sorb starter kit.
Note legali
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)