Z674788
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern ABT 120-4NM
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità di pesata
120 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
Diam. piatto
80 mm
Misura
217 mm × 356 mm × 338 mm
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)