Z667242
Greiner LUMITRAC™ Small Volume™ LoBase 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
Sinonimo/i:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
white polystyrene
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 80
Produttore/marchio commerciale
Greiner 788075
Volume massimo
28 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
25 μL
Tipo di binding
medium binding surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)