Documenti fondamentali
Z663662
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiali
orange vinyl
Confezionamento
roll of 15 m
Produttore/marchio commerciale
Brady PTL-42-439-OR
Disponibilità
available only in EU
Largh. × lungh.
25.40 mm × 15 m
Categorie correlate
Note legali
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)