Documenti fondamentali
Z660078
Bandelin TICKOPUR R 36 cleaning concentrate
special cleaner - tenside-free
Sinonimo/i:
detergent
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
Bandelin
Disponibilità
available only in EU
Descrizione generale
Special cleaner - tenside-free, non foaming, gentle to material, mildly alkaline, pH 9.9 (1 %), dosage 0.25 to 5 %, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oil, grease, distillation residues, organic and inorganic residues.
Objects to be cleaned:
Glass, optical glass, ceramics, plastics, rubber, steel, precious and light metals.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)