Z653454
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Adapter (rubber insert) for 100 mL tubes (44x100 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 100 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 0761
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1481, 1490, 1495 (bucket)
Categorie correlate
Descrizione generale
- compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543), 1390 and 1430
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)