Z645532
Nichiryo pipette tips
maximum volume 200 μL, universal, pack of 960 (10 racks of 96 tips), sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo BMT-SGRS
Disponibilità
not available in (France)
Volume massimo
200 μL
Caratteristiche e vantaggi
- RNase and DNase free
- Fits most pipettes
- Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
- Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)