Documenti fondamentali
Z637378
Pursept®-AF disinfectant
volume 2 L
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
Produttore/marchio commerciale
BRAND 44850
Volume
2 L
20000 mL
applicazioni
detection
Descrizione generale
Cleaning and disinfection of floors, walls and fittings in one operation.
Ingredients:
100 g Pursept-AF contain: 12.5 g Dicedyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g Alkylpropylenediamine-bis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g Bis(aminopropyl)-laurylamine, auxiliary agents
Altre note
BR44850 (India)
Note legali
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)