Z629103
Vivapure spin columns
S Mini H
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Descrizione
uses a fixed-angle rotor
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
S Mini H
Sartorius VS-IX01SH24
Disponibilità
not available in USA and Canada
Volume del letto
240 μL
Area membrana
7.48 cm2
Dimens. tubo
2 mL
Volume d’esercizio
≤0.4 mL
Dimensione pori
3-5 μm
Capacità
4 mg binding capacity
Descrizione generale
The columns are available with different ion exchange resins:
- Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
- Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
- Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
- Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)