Z600687
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 110-QS
Parametri
200-2,500 nm spectral range
Alt. × largh. × prof.
46 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
Volume della camera
17,500 μL
Cammino ottico
50 mm
Descrizione generale
with PTFE stopper
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)