Z600024
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Sinonimo/i:
Precision Optical Cuvettes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
optical glass
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 6040-OG
Parametri
360-2,500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
1,400 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)