Documenti fondamentali
Z362794
Sigma-Aldrich
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Giunto
Joints neck (33)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
with cap
Confezionamento
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 4109-0125
Capacità
125 mL
Descrizione generale
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Altre note
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)