Documenti fondamentali
Z362735
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
Materiali
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
Giunto
joint stopper6
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Stoppers
without cap
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 4103-0250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
Altre note
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)