Z330426
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass key
Giunto
joint: ST/NS19/26
Descrizione
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
Lenz 4.0020.28
Capacità
50 mL
Foro
2.5 mm
Note legali
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)