Z329371
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 50 mm, bar diam. 12 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
triangular PTFE-coated
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137820
Lunghezza
50 mm
Diam. ancoretta
12 mm
Descrizione generale
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Altre note
BR137820 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)