Documenti fondamentali
Z329231
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 25 mm, diam. 12 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Stirring rods
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE-coated
oval
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137305
Lunghezza
25 mm
Diametro
12 mm
Descrizione generale
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Altre note
BR137305 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)