Documenti fondamentali
Z329029
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 45 mm, bar diam. 8 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiali
cylindrical PTFE-coated
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137432
Lunghezza
45 mm
Diam. ancoretta
8 mm
Diam. anello
10 mm
Descrizione generale
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Altre note
BR137432 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)