Documenti fondamentali
Z328510
BRAND® Transferpettor caps
volume 100-200 μL
Sinonimo/i:
Pipettes, Piston-operated pipettes, Positive displacement principle, Repair set, Transferpettor
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
color-coded blue/red
DE-M marking
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701910
BRAND
Volume massimo
200 μL
Volume
100-200 μL
Altre note
BR701910 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)