Z324574
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 100 mL, accuracy: 2 mL
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to DIN ISO 384
Caratteristiche
subdivision 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
100 mL, accuracy: 2 mL
Altezza
165 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.